製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
色
white
mp
133-140 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63579-50G:
63579-VAR:
63579-10G:
63579-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック