製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
色
colorless
mp
102-105 °C
溶解性
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
InChI Key
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02240-BULK:
02240-1G:
02240-25G:
02240-VAR:
02240-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック