Merck
S0625
Sigma-Aldrich
D-(−)-サリシン
≥99% (GC)
別名:
2-(ヒドロキシメチル)フェニル-β-D-グルコピラノシド, サリゲニンβ-D-グルコシド, サリコシド, サリシルアルコールグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O7
CAS番号:
分子量:
286.28
Beilstein:
89593
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI Key
NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サリシンは非フェノール性グルコシド化合物であり、 メドウスイート(Filipendula ulmaria L)から抽出されます。主に、キニーネの代替品として使用されます。サリシンは、リウマチ熱に苦しむ患者の治療薬として使用されます。 サリシンは、サリチル酸の代謝前駆体として作用します。 これは、植物およびヒトで免疫学的な交差機能を示す新規の植物化学物質です。サリシンは植物の成長と繁殖を促進します。また、植物を生物的および非生物的ストレスから保護します。
アプリケーション
D-(-)-サリシンは、次の用途で使用されます:
  • in vitro 試験による抗凝固活性および抗血小板活性の研究
  • 柳から得られるサリシンを定量するための高速液体クロマトグラフィー法(HPLC)の標準として
  • 味覚閾値アッセイの味覚物質として
  • Lactobacillus paracaseiの選択的分離のための栄養寒天サリシン培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
D-(−)-サリシンには抗リウマチ活性と抗炎症活性があります。in vitroin vivo試験の両方でリポ多糖類(LPS)誘発性炎症を抑制します。核因子κB(NFκB)やマイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)などのさまざまなシグナル伝達経路を制御します。また、腫瘍壊死因子α(TNF-α)、インターロイキン-1β、インターロイキン-6、およびインターロイキン-10などのサイトカイン濃度も調節します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0625-BULK:
S0625-5G:
S0625-10G:
S0625-VAR:
S0625-100G:
S0625-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maik Behrens et al.
Chemical senses, 38(6), 475-484 (2013-05-02)
Mutational polymorphism in the TAS2R38 bitter taste receptor is a key determinant of threshold taste detection of isolated compounds, such as phenylthiocarbamide (PTC) and propylthiouracil (PROP), as well as complex orosensation-mediated traits such as diet choice and smoking habits. These
Autofluorescence-based identification and functional validation of antennal gustatory sensilla in a specialist leaf beetle
Pentzold S, et al.
Frontiers in Physiology, 10, 343-343 (2019)
Evaluation of culture media for selective enumeration of probiotic strains of lactobacilli and bifidobacteria in combination with yoghurt or cheese starters
Van de Casteele S, et al.
International dairy journal, 16(12), 1470-1476 (2006)
Genetics and bitter taste responses to goitrin, a plant toxin found in vegetables
Wooding S, et al.
Chemical Senses, 35(8), 685-692 (2010)
Drug discovery: a history (2005)