Merck
PHL89782
D-(−)-サリシン
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(ヒドロキシメチル)フェニル-β-D-グルコピラノシド, サリゲニンβ-D-グルコシド, サリコシド, サリシルアルコールグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O7
CAS番号:
分子量:
286.28
Beilstein:
89593
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI Key
NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89782-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)