Merck
Z717274
Nunc® 96 DeepWell プレート
96 DeepWell plate, 2 mL/well, sterile, natural, 60/cs
別名:
96ディープウェルプレート, 96ディープウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 60 ea
メーカー/製品名
Nunc 278743
最大容量
2 mL
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
2 μm
有効容積
1.9 mL
natural
適合性
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc®96ディープウェル丸底プレート
  • ウェル容量の増加に対する共有ウェル技術を伴う固有低デザイン
  • 容量1.3および2.0mL
  • 最適保存容量および混合を改善しました。
  • 円形ウェルの液残りが減りました。
  • 安全に保管するためにウェルキャップが利用できます – 各ウェルへの突出部を最小化しています。
  • サンプル収集、保管、コンビナトリアルケミストリーとライブラリ適用に最適です。
  • コンビナトリアルケミストリーで用いられる大部分の化学物質、溶剤、アルコールに耐性があります。
  • 細菌および酵母の成長に幅広く使用されます。
  • 自動サンプル処理装置で使いやすくなっています。
  • 迅速なサンプル同定のための英数字グリッド
  • サンプル収集、保管、コンビナトリアルケミストリーライブラリ適用に最適です。
  • ウェルキャップと密閉テープで密閉できます。
  • Nuncフィルタプレートでの収集プレートとして理想的です。
法的情報
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries