Merck
G0750
Sigma-Aldrich
D-(+)-ガラクトース
≥99% (HPLC)
別名:
ガラクトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724619
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.1% glucose
white
有効pH範囲
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ガラクトースは次の用途で使用されています:
  • ガラクトシルトランスフェラーゼ標識バッファーの成分
  • 好熱性乳酸桿菌の増殖に使用するMRSブロスのサプリメントとして
  • 酵母形質転換体中の脱共役タンパク質(UCP)の発現を誘発するため
生物化学的/生理学的作用
ガラクトースは、エネルギー源ならびに糖脂質および糖タンパク質の必須成分となる単純なモノサッカライドです。ガラクトースは、Leloir経路を構成する酵素によるグルコースへの変換を通してエネルギー代謝に寄与します。このようなタンパク質をコードする遺伝子に欠陥があると、代謝障害であるガラクトース血症を引き起こします。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0750-BULK:
G0750-50G:4548173217345
G0750-100G:4548173217291
QG0750-VAR:
G0750-VAR:
G0750-10G:4548173217307
G0750-25G:4548173217321
G0750-1KG:4548173217314
G0750-5G-KC:
QG0750-BULK:
G0750-RSAMPLE:
G0750-5G:4548173217352
G0750-500G:4548173217338
G0750-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D L Murdza-Inglis et al.
The Journal of biological chemistry, 269(10), 7435-7438 (1994-03-11)
The uncoupling protein is one of a family of mitochondrial transport proteins involved in energy metabolism. It dissipates oxidative energy to generate heat, either by catalyzing proton transport directly or by catalyzing fatty acid anion transport, thus enabling fatty acids
K W Turner et al.
Applied and environmental microbiology, 45(6), 1932-1934 (1983-06-01)
The ability to ferment galactose is a major characteristic which can be used to differentiate Lactobacillus helveticus (galactose positive) from Lactobacillus lactis and Lactobacillus bulgaricus (galactose negative). In milk cultures, galactose-positive strains produced d- and l-lactic acid with little galactose
Zu-Hong He et al.
Redox biology, 28, 101364-101364 (2019-11-16)
Inflammation is a self-defense response to protect individuals from infection and tissue damage, but excessive or persistent inflammation can have adverse effects on cell survival. Many individuals become especially susceptible to chronic-inflammation-induced sensorineural hearing loss as they age, but the
Inge E Krabbendam et al.
Cell death & disease, 11(4), 263-263 (2020-04-25)
Metabolic flexibility is an essential characteristic of eukaryotic cells in order to adapt to physiological and environmental changes. Especially in mammalian cells, the metabolic switch from mitochondrial respiration to aerobic glycolysis provides flexibility to sustain cellular energy in pathophysiological conditions.
Michelle P Christie et al.
PloS one, 9(4), e95024-e95024 (2014-04-17)
Glycosylation of biopharmaceuticals can mediate cell specific delivery by targeting carbohydrate receptors. Additionally, glycosylation can improve the physico-chemical (drug-like) properties of peptide based drug candidates. The main purpose of this study was to examine if glycosylation of the peptide enkephalin