グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.1% glucose
色
white
有効pH範囲
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
微量陽イオン
Mn: ≤50 ppb
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
QG5388-BULK:
G5388-100G:
G5388-VAR:
G5388-500G:
QG5388-VAR:
G5388-BULK:
G5388-1KG:
試験成績書(COA)