Merck
X1500
Sigma-Aldrich
D-(+)-キシロース
≥99% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1562108
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
cell culture
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 18.2 to 19.4 °, c = 4% (w/v) in water
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white
有効pH範囲
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
154-158 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キシロースは、植物中のリグノセルロースに寄与する五炭糖です。キシロースは主に広葉樹及び農業廃棄物に見出されます。
アプリケーション
D-(+)-キシロースは、以下の用途に使用されています:
  • 微生物活動を促進する成分の1つとして
  • バイオフィルム形成の増強のため
  • セレウス菌群を特定するための生化学試験の一部として
  • 基質スクリーニングの特性評価のため
生物化学的/生理学的作用
経口投与後の尿中のキシロースの評価は、炭水化物の吸収及び非膵臓分子の吸収不良を診断するのに有用です。キシロースは、植物バイオマスの燃料及び化学物質への生物学的変換において重要な役割を果たしています。
品質
白色~灰白色。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X1500-500G:
X1500-VAR:
X1500-5G-KC:
X1500-10MG:
X1500-BULK:
X1500-25G:
X1500-1KG:
X1500-100G:
X1500-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genome sequence of the lignocellulose-bioconverting and xylose-fermenting yeast Pichia stipitis
Jeffries TW, et al.
Nature Biotechnology, 25(3), 319-319 (2007)
New methodology for estimating rumen protein degradation using the in vitro gas production technique
Karlsson L, et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 153(3-4), 193-202 (2009)
Microfluidic microbial fuel cell array for multiplexed long-term parallel analysis of microbial activities
15th international conference on miniaturized systems for chemistry and life sciences, Seattle, Washington (2011)
Beibei Zhang et al.
The British journal of nutrition, 118(5), 321-332 (2017-09-14)
We investigated the effects of dietary l-arginine level and feeding duration on the intestinal damage of broilers induced by Clostridium perfringens (CP) in vivo, and the antimicrobial effect of its metabolite nitric oxide (NO) in vitro. The in vivo experiment
Diagnostic Function Tests in Chemical Pathology, 166-166 (2012)