製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D +20.0±1°, 10 hr, c = 10% in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.2% (as SO4)
損失
≤0.2% loss on drying, 110 °C
色
white
pH
4.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
154-158 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES記法
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95729-25G:
95729-500G:
95729-VAR:
95729-100G:
95729-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック