アプリケーション
L-(+)-アラビノースは、(+)-アンブルチシ、ザラゴジン酸A、(−)-ラジカミンBおよび (+)-ヘルバルミン Iの全合成の重要な開始物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-アラビノ-スは、天然で異性体があり、植物多糖類の成分です。ほとんどのバクテリアは、一連の酵素やトランスポ-タ-をコ-ドする誘導が可能なアラビノ-スオペロンを有し、L-アラビノ-スを微生物の培養の唯一の炭素源として利用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A91906-1G-A:
A91906-100G-A:
A91906-BULK-A:
A91906-VAR-A:
A91906-25G-A:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stereoselective total synthesis of zaragozic acid A based on an acetal [1, 2] Wittig rearrangement.
Tomooka, Katsuhiko et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(24), 4502-4505 (2000)
Total synthesis of (+)-herbarumin I via intermolecular Nozaki-Hiyama-Kishi reaction.
Sabino, Adao Aparecido and Pilli, Ronaldo A
Tetrahedron Letters, 43(15), 2819-2821 (2002)
Total synthesis of ambruticin.
Eun Lee et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(1), 176-178 (2002-12-20)
Catarina M S S Neves et al.
Frontiers in chemistry, 7, 459-459 (2019-07-19)
The food industry produces significant amounts of waste, many of them rich in valuable compounds that could be recovered and reused in the framework of circular economy. The development of sustainable and cost-effective technologies to recover these value added compounds
Total synthesis of (-)-radicamine B.
Gurjar, Mukund K et al.
Tetrahedron Letters, 47(39), 6979-6981 (2006)