Merck
A3131
Sigma-Aldrich
D-(−)-アラビノース
≥98% (GC)
別名:
Aldehydo-D-arabinose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723079
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D -105 to -103 °, c = 4% (w/v) in water
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white to off-white
mp
162-164 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-(−)-アラビノースは、マイコバクテリア細胞壁および植物組織のアラビノガラタンなどの糖ポリマーに存在するD-リボース類似体です。D-アラビノースは、低カロリーの甘味料であるタガトースの生産において商業的価値のあるアラビノースイソメラーゼを同定、識別、特性評価するために使用される基質です。
生物化学的/生理学的作用
D-アラビノースは還元糖です。これはD-リボースのペントースアナログで、微生物細胞壁のアラビノガラクタンの成分です。酵母におけるD-エリトロアスコルビン酸合成の基質でもあります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A3131-BULK:
A3131-25G:
A3131-5G:
A3131-5G-KC:
A3131-10G:
A3131-100G:
A3131-1KG:
A3131-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Astrid Rohwedder et al.
Current biology : CB, 26(5), 661-669 (2016-02-16)
Dopaminergic neurons serve multiple functions, including reinforcement processing during associative learning [1-12]. It is thus warranted to understand which dopaminergic neurons mediate which function. We study larval Drosophila, in which only approximately 120 of a total of 10,000 neurons are
Ariane-Saskia Ries et al.
Nature communications, 8, 15738-15738 (2017-06-07)
Major depressive disorder (MDD) affects millions of patients; however, the pathophysiology is poorly understood. Rodent models have been developed using chronic mild stress or unavoidable punishment (learned helplessness) to induce features of depression, like general inactivity and anhedonia. Here we
L Zhang et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 27(6), 855-861 (2014-07-23)
This experiment was performed to investigate the effects of exogenous xylanase supplementation on performance, nutrient digestibility and the degradation of non-starch polysaccharides (NSP) in different sections of the gastrointestinal tract (GIT) of broilers fed wheat-based diets. A total of 120
Astrid Rohwedder et al.
Chemical senses, 37(8), 711-721 (2012-06-15)
Gustatory stimuli allow an organism not only to orient in its environment toward energy-rich food sources to maintain nutrition but also to avoid unpleasant or even poisonous substrates. For both mammals and insects, sugars-perceived as "sweet"-potentially predict nutritional benefit. Interestingly
Derek Thomson et al.
Pulmonary pharmacology & therapeutics, 40, 69-79 (2016-05-26)
It is now recognized that certain polysaccharides can exhibit anti-inflammatory activity, including the glycosaminoglycan (GAG) heparin that is widely used as an anti-coagulant drug. However, it would be desirable to identify molecules that retain the anti-inflammatory actions of heparin, but