Merck
G5269
Sigma-Aldrich
D-グルクロン酸
≥98% (GC)
別名:
グルコシドウロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O7
CAS番号:
分子量:
194.14
Beilstein:
1727083
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 35 to 37°, c = 6% (w/v) in H2O (equilibrium value)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white to off-white
mp
159-161 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
room temp
SMILES記法
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
InChI Key
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルクロン酸は、植物細胞壁中に存在するヘミセルロースである、キシラン骨格の構成成分の 1 つです。
アプリケーション
D-グルクロン酸は、以下のことに使用されています:
  • in vitro ヒト消化モデル
  • 実験用シロアリの摂食選択性を調べるための、繊維状セルロース粉末
  • 尿サンプル中のグルクロン酸定量のための標準品
生物化学的/生理学的作用
ヒトでは、ステロイド化合物や医薬品とのグルクロン酸抱合が、フェーズ II の代謝反応における重要なステップです。これは、化合物の生体内変換プロセスに影響します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5269-100G:
G5269-BULK:
G5269-50G:
G5269-10MG:
G5269-25G:
G5269-10G:
G5269-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J R Alonso-Fernandez et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 24(2), 106-112 (2010-03-25)
We describe the history and current implementation of an inexpensive thin layer chromatography (TLC) method, vertical sandwich-type continuous/evaporative TLC with fixed mobile phase volume, that is convenient for detecting and identifying reducing sugars of clinical relevance in the paper-borne blood
P Doig et al.
Infection and immunity, 55(6), 1517-1522 (1987-06-01)
The alginate produced by Pseudomonas aeruginosa has been reported to play a role in the adhesion of this bacterium to epithelial cell surfaces, although some controversy concerning this role exists. To clarify this controversy, we investigated the ability of alginate
Plant secondary metabolites compromise the energy budgets of specialist and generalist mammalian herbivores
Sorensen JS, et al.
Ecology, 86(1), 125-139 (2005)
Some organic acids acting as stimulants of recruitment and feeding for the Formosan subterranean termite (Isoptera: Rhinotermitidae)
Morales-Ramos JA, et al.
Sociobiology, 54(3), 861-861 (2011)
Use of LC-MS/MS for the open detection of steroid metabolites conjugated with glucuronic acid
Fabregat A, et al.
Analytical Chemistry, 85(10), 5005-5014 (2013)
資料
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides