フォーム
viscous liquid
品質水準
光学活性
[α]/D +9.0 to 15.5°
濃度
49-53 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4161
密度
1.234 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChI Key
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-グルコン酸は、一般に金属イオン封鎖剤およびスケール防止剤として使用される不揮発性の有機酸です。アルカリ土類元素および重金属とキレートする傾向があるため、金属抽出剤としても使用されます。グルコン酸およびグルコン酸塩は
衛生製品、食品および医薬品産業で使用されます。
衛生製品、食品および医薬品産業で使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
G1951-BULK:
G1951-2.5L:
G1951-4KG:
G1951-1KG:
G1951-25G:
G1951-1L:
G1951-25ML:
G1951-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gluconic acid: Properties, applications and microbial production.
Ramachandran S, et al.
Food Technology and Biotechnology, 44(2) (2006)
Removal of heavy metals from soil components and soils by natural chelating agents. Part II. Soil extraction by sugar acids.
Fischer K and Bipp HP
Water, Air, and Soil Pollution, 138(1-4), 271-288 (2002)
Sheba Khan et al.
PloS one, 15(8), e0238252-e0238252 (2020-08-29)
We report on aerobic "environmental" bacteria isolated from European honey bees (Apis mellifera). We determined the number of culturable aerobic bacteria in the gut of nurse bees sampled from locations around Australia. Bees from healthy colonies had 107-108 aerobic bacteria
Mallory L Hammock et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(35), 6138-6144 (2014-07-23)
Organic field-effect transistor (OFET) sensors can meet the need for portable and real-time diagnostics. An electronicreadout enzyme-linked immunosorbent assay using OFETs for the detection of a panel of three biomarkers in complex media to create a pre-eclampsia prognostic is demonstrated
Ubaid H Shah et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 32(2), 193-199 (2012-09-18)
Acute lower respiratory infections are the most frequent illnesses globally in children less than 5 years old. The aim of this randomized double blind controlled trial is to assess the effectiveness of zinc gluconate supplementation for 2 months period compared