由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
有効pH範囲
6.5-7.5
mp
170-175 °C
溶解性
590 g/L at 25 °C
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-グルコン酸ナトリウム塩は以下の用途に使用されています:
- 合成間質液の成分
- 炭水化物としての使用
- 塩素(Cl-)フリー培地を作るため塩化ナトリウムの代替として使用。
生物化学的/生理学的作用
D-グルコン酸は、非腐食性、無臭、不揮発性、生分解性の性質を持つ弱有機酸です。D-グルコースの酵素変換は D-グルコン酸からの最終産物をもたらします。グルコン酸はグルコースの酸化から生成し、果物、蜂蜜、ワインに天然に含まれます。食品添加物として使用する場合、酸性度の調節に役立ちます。D-グルコン酸ナトリウム塩は強力なキレート剤で、カルシウム、鉄、アルミニウム、銅、およびその他重金属の陰イオンをキレートします。洗剤業界では、ボトル洗浄、塩沈着物のスケール除去、アルカリ除錆に広く応用されています。セメントの添加剤としてD-グルコン酸を使用することにより、強度と耐水性が得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9005-10MG:
G9005-VAR:
G9005-100G:
G9005-10KG:
G9005-1KG:
G9005-500G:
G9005-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gluconic acid: Properties, applications and microbial production.
Food Technology and Biotechnology, 44(2), 185-195 (2006)
Serratia marcescens quinoprotein glucose dehydrogenase activity mediates medium acidification and inhibition of prodigiosin production by glucose.
Applied and Environmental Microbiology, AEM-01778 (2012)
Phenotyping sensory nerve endings in vitro in the mouse
Nature Protocols, 4(2), 174-196 (2009)
Evaluation of intracellular pH regulation and alkalosis defense mechanisms in preimplantation embryos
Theriogenology, 83(6), 1075-1084 (2015)
Communications biology, 3(1), 328-328 (2020-06-27)
Magnetic resonance (MR) spectroscopy has potential to non-invasively detect metabolites of diagnostic significance for precision oncology. Yet, many metabolites have similar chemical shifts, yielding highly convoluted 1H spectra of intact biological material and limiting diagnostic utility. Here, we show that