Merck
G4500
Sigma-Aldrich
D-グルコン酸カリウム
≥99% (HPLC)
別名:
2,3,4,5,6-ペンタヒドロキシカプロン酸 カリウム塩, D-グルコン酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11KO7
CAS番号:
分子量:
234.25
Beilstein:
3919448
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D 11°, c = 1% (w/v) in water
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
183 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-グルコン酸カリウム塩は、染色したウール繊維の収縮を防止するために新しく開発された、ARSと名付けられたプロセスに使用されます。
生物化学的/生理学的作用
グルコン酸のカリウム塩であるカリウムD-グルコナートは、細胞培養のほか、金属表面の洗浄、肥料などの大規模用途に使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4500-500G:
G4500-VAR:
G4500-1KG:
G4500-BULK:
G4500-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mainak Das et al.
Nature protocols, 2(7), 1795-1801 (2007-07-21)
This protocol describes a cell culture model to study the differentiation of fetal rat skeletal muscle cells. The model uses serum-free medium, a nonbiological substrate N-1[3(trimethoxysilyl)propyl] diethylenetriamine (DETA) and fabricated microcantilevers to promote the differentiation of dissociated rat myocytes into
Low-temperature Dyeing of Wool Processed for Shrinkage Control
Cardamone, J.
Textile Res., 76, 78-78 (2006)
Hsien-Sung Huang et al.
PloS one, 9(5), e98383-e98383 (2014-05-27)
Genomic imprinting describes an epigenetic process through which genes can be expressed in a parent-of-origin-specific manner. The monoallelic expression of imprinted genes renders them particularly susceptible to disease causing mutations. A large proportion of imprinted genes are expressed in the
Cathryn R Cadwell et al.
eLife, 9 (2020-03-07)
Clones of excitatory neurons derived from a common progenitor have been proposed to serve as elementary information processing modules in the neocortex. To characterize the cell types and circuit diagram of clonally related excitatory neurons, we performed multi-cell patch clamp
Ubaid H Shah et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 32(2), 193-199 (2012-09-18)
Acute lower respiratory infections are the most frequent illnesses globally in children less than 5 years old. The aim of this randomized double blind controlled trial is to assess the effectiveness of zinc gluconate supplementation for 2 months period compared