グレード
anhydrous
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
97.0-103.0% dry basis
フォーム
powder
不純物
≥1.0 % (v/v) reducing substances
色
white
mp
183 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- a component in intracellular solution (1x) for electrophysiology recordings in cultured neurons
- as a component of solution for electroporation of neurons
- in the preparation of intracellular pipette solution
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1847-500G:
P1847-BULK:
P1847-100G:
P1847-1KG:
P1847-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)