主要文書
8.20601
Sigma-Aldrich
Gluconic acid potassium salt
for synthesis
別名:
Gluconic acid potassium salt, Potassium gluconate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11KO7
CAS番号:
分子量:
234.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
206-074-2
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
自己発火温度
>200 °C
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
174-176 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +10.5 - +11.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1