Merck
G4625
Sigma-Aldrich
D-グルコン酸カルシウム 一水和物
≥98% (titration)
別名:
D-グルコン酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22CaO14 · H2O
CAS番号:
分子量:
448.39
Beilstein:
3919646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to faint yellow
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI Key
XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 高比表面積ミクロスフェア:D-グルコン酸カルシウム一水和物は、リン酸カルシウムの卵殻構造ミクロスフェアの合成に使用され、細胞培養系における吸着プロセスなどの生物医学的応用において、高い比表面積を持つ材料の創製に有用であることが実証されています(Cao et al., 2020)。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4625-1KG:
G4625-100G:
G4625-BULK:
G4625-VAR:
G4625-500G:
試験成績書(COA)