Merck
C1426
Sigma-Aldrich
メタンスルホン酸セシウム
used in patch clamp techniques
別名:
CsMSF, CsMeS, メタンスルホン酸 セシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O3SCs
CAS番号:
分子量:
228.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
フォーム:
powder
品質水準
フォーム
powder
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Cs/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メタンスルホン酸セシウムは、細胞の電気生理学的研究において、パッチクランプ法に用いる電極の記録用細胞内液の成分として使用されます。セシウムはカリウム(K+)チャネルブロッカーとして作用するため、メタンスルホン酸塩は塩化物(Cl-)チャネルを介して輸送されませんが、メタンスルホン酸セシウムが電流担体として使用されます
アプリケーション
メタンスルホン酸セシウムは、パッチクランプ記録システムの細胞内液のサプリメントとして使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1426-VAR:
C1426-BULK:
C1426-5G:
C1426-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Zhang et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 426(3-4), 247-253 (1994-02-01)
Using the whole-cell recording technique, we have examined the slow Ca(2+)-activated afterhyperpolarization (AHP) and its underlying current (IAHP) in hippocampal CA1 neurones of brain slices obtained from mature rats. Specifically we have studied the effects of the anion component of
Diverse voltage-sensitive dyes modulate GABAA receptor function.
Mennerick., S., et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 2871-2879 (2010)
An optogenetics- and imaging-assisted simultaneous multiple patch-clamp recording system for decoding complex neural circuits.
Wang G
Nature Protocols, 10, 397-397 (2015)
Justin N Siemian et al.
Scientific reports, 9(1), 12026-12026 (2019-08-21)
A pivotal role of the lateral hypothalamus (LH) in regulating appetitive and reward-related behaviors has been evident for decades. However, the contributions of LH circuits to other survival behaviors have been less explored. Here we examine how lateral hypothalamic neurons
Samir Haj-Dahmane et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 331(1), 186-196 (2009-07-14)
Endocannabinoid signaling in the dorsal raphe (DR) has recently been implicated in the regulation of anxiety and depression. However, the cellular mechanisms by which endocannabinoids (eCBs) regulate the excitability of DR 5-hydroxytryptamine (serotonin; 5-HT) neurons remain poorly understood. In the