Merck
C8518
Sigma-Aldrich
水酸化セシウム 水和物
≥90%, ≥99.5% (metals basis)
別名:
Cesium hydroxide monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCsO · xH2O
CAS番号:
分子量:
149.91 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥90%
≥99.5% (metals basis)
形状
powder, crystals or chunks
不純物
≤5% Cs2CO3
mp
272 °C (lit.)
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
水酸化セシウム水和物(CsOH.H2O)は、耐火材料としての使用が考えられるリチウム置換セシウムおよびアルミノケイ酸セシウムベースのジオポリマーの調製に使用されています。また、1,9-ナフタルイミド置換カルボン酸リガンドのセシウム構造体の合成にも使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C8518-10G:4548173948171
C8518-250G:4548173948188
C8518-VAR:
C8518-50G:4548173948195
C8518-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cesium complexes of naphthalimide substituted carboxylate ligands: Unusual geometries and extensive cation-$\pi$ interactions
Reger DL, et al.
Journal of Molecular Structure, 1091(14), 31-36 (2015)
Cesium hydroxide catalyzed addition of alcohols and amine derivatives to alkynes and styrene
Dimitrios T, et al.
Tetrahedron Letters, 40(34), 6193-6195 (1999)
Atomic structure of a cesium aluminosilicate geopolymer: a pair distribution function study.
Bell J, et al.
Chemistry of Materials, 20(14), 4768-4776 (2008)
Thermal evolution of lithium ion substituted cesium-based geopolymer under high temperature treatment, Part I: Effects of holding temperature
Yuan J, et al.
Ceramics International, 44(9), 10047-10054 (2018)
XRD Analysis of the Role of Cesium in Sodium-Based Geopolymer.
Chlique C, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 98(4), 1308-1313 (2015)
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。