Merck
20959
Sigma-Aldrich
炭酸セシウム
puriss. p.a., ≥99.0%
別名:
炭酸二セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cs2CO3
CAS番号:
分子量:
325.82
Beilstein:
4546405
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (T)
≥99.0%
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
不純物
≤0.002% total nitrogen (N)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cesium carbonate is an inorganic base generally used in C, N, O-arylation and alkylation reactions. It is also used in six-membered annulation, cross-coupling, intramolecular and intermolecular cyclizations, aza-Henry reaction, Horner-Emmons cyclization, and cycloaddition reactions.
アプリケーション
Cesium carbonate, an alkali metal carbonate, is a commonly used inorganic base in organic reactions.
Synthetic applications:
  • As a catalyst to synthesize quinazoline-2,4(1H,3H)-diones from substituted 2-aminobenzonitriles and carbon dioxide.
  • As a base to synthesize cyclic carbonates using halo- or tosyl-alcohols and carbon dioxide in the absence of any transition metal or organo catalyst.
  • In combination with alkyl halide and acetonitrile, it forms an effective system for the alkylation method of phenols.
カルボン酸アルキル混合物を生成するためのアルコ-ルの効率的なO-アルキル化を促進します。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
20959-VAR:
20959-250G:
20959-50G:
20959-BULK:
20959-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile synthesis of alkyl phenyl ethers using cesium carbonate.
Lee J C, et al.
Synthetic Communications, 25(9), 1367-1370 (1995)
Cesium carbonate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2016)
Cesium carbonate as a mediated inorganic base in some organic transformations
Rabie R, et al.
Research on Chemical Intermediates, 43(4), 1979-2015 (2017)
Cesium carbonate: a powerful inorganic base in organic synthesis.
Flessner T and Doye S.
J. Prakt. Chem., 341(2), 186-190 (1999)
Cesium carbonate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2016)