367672
4,4′-(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ビス(安息香酸)
98%
別名:
2,2-Bis(4-carboxylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-Bis(p-carboxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2,2-diyl)dibenzoic acid, 4,4′-Hexafluoroisopropylidenediphenyl-1,1′-dicarboxylic acid, 4,4′-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[benzoic acid], Hexafluoro-2,2-bis(4-carboxyphenyl)propane
アッセイ
98%
mp
272-274 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(O)=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6O4/c18-16(19,20)15(17(21,22)23,11-5-1-9(2-6-11)13(24)25)12-7-3-10(4-8-12)14(26)27/h1-8H,(H,24,25)(H,26,27)
InChI Key
PHQYMDAUTAXXFZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in the solvothermal synthesis of new coordination compounds with different transition metal ions
- as bent ligand in the solvothermal synthesis of metal-organic coordination polymers
- in the synthesis of RPF-4, a family of polymeric frameworks
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367672-1G:
367672-5G:
367672-BULK:
367672-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック