Merck
305472
Sigma-Aldrich
オルトギ酸トリメチル
anhydrous, 99.8%
別名:
TMOF, トリメトキシメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
106.12
Beilstein:
969215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
eCl@ss:
39021015
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.67 (vs air)
蒸気圧
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
99.8%
形状
liquid
expl. lim.
5.1 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChI Key
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オルトギ酸トリメチルは、有用な構成要素を調製するために有機合成に広く使用されている試薬です。また、アセタールを調製してアルデヒドに保護基を導入するためにも使用されます。酸性触媒を用いることで、アセタールを脱保護してアルデヒドに戻すことができます。
アプリケーション
オルトギ酸トリメチルの用途:
  • スルホン酸のメチルエステルへの変換。
  • 2-アシルシクロヘキサノンの対応するアセタール誘導体への変換。
  • 水を生成しない塩化スズ(IV)と種々の1,2-ジオールのピナコール反応の仲介。
  • 無溶媒条件下でのインジウムトリフレートによって促進されるアミンおよびアジ化ナトリウムとの3成分の縮合による1-置換-1H-1,2,3,4テトラゾールの合成。
  • 硫酸の存在下でのアミンのN-メチル化。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
305472-VAR:
305472-BULK:
305472-6X1L:
305472-100ML:
305472-2L:
305472-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regiochemistry of the Reaction of 2-Acylcyclohexanones with Trimethyl Orthoformate: A Convenient One-Pot Method to Obtain 7, 7-Dimethoxy Alkanoate Methyl Esters
Martins MAP, et al.
Synlett, 6(06), 789-791 (1999)
Alkyl Orthoformate: A Versatile Reagent in Organic Synthesis
Frizzo CP
Synlett, 2009(06), 1019-1020 (2009)
Synthesis of 2?, 3?-dideoxyuridine
FU Y, et al.
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, (4), 13-13 (2013)
A convenient one pot procedure for N-methylation of aromatic amines using trimethyl orthoformate
Padmanabhan, Seetharamaiyer and Reddy, N Laxma and Durant, Graham J
Synthetic Communications, 27(4), 691-699 (1997)
Copper (II) tetrafluoroborate as a novel and highly efficient catalyst for acetal formation
Kumar R and Chakraborti AK
Tetrahedron Letters, 46(48), 8319-8323 (2005)