Merck
238937
Sigma-Aldrich
硫酸カルシウム
without indicator, 8 mesh
別名:
石膏
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaSO4
CAS番号:
分子量:
136.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
品質水準
形状
chips
粒径
8 mesh
SMILES記法
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Drierite can be used as a desiccant to dry solvents in various reactions. For example, it is used to dry acetone in the preparation of C-H activated Ir(I) acetonyl complex.
法的情報
Reilly Industries, Inc.製で、W.A. Hammond Drierite Co.の登録商標です。
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238937-12X454G:
238937-454G-PW:
238937-BULK:
238937-2.3KG-PW:
238937-VAR:
238937-454G:
238937-2.3KG:
238937-12X454G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iridium (i) PNP complexes in the sp 3 C--H bond activation of methyl propanoate and related esters
Coetzee J, et al.
Dalton Transactions, 44, 1585-1591 (2015)
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)