安全性情報
8.18804
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
for synthesis
別名:
Trimethyl orthoacetate, 1,1,1-Trimethoxyethane, Orthoacetic acid trimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
215-892-9
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
蒸気圧
20 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
108 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 15 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(OC)(OC)C)C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI Key
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体