製品名
塩化水素 – 2-プロパノール 溶液, ~1.25 M HCl (T), for GC derivatization, LiChropur™
グレード
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
濃度
~1.25 M HCl (T)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.821 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
25°Cでの導電率の測定に使用される場合があります。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17933-BULK:
17933-INTR:
17933-250ML:4548173110271
17933-VAR:
17933-50ML:4548173110288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック