製品名
塩化水素-エタノール 溶液, in ethanol, for microscopy
品質水準
フォーム
liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
1.0 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 21 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. It is an IVD and CE registered product and can be applied for diagnostical purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途について学びます。