Merck
90964
Supelco
塩化水素 溶液
3 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
別名:
HClメタノール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.05
グレード
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
濃度
3 M in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノール性HCl(メタノール中の塩化水素)は、揮発性(短鎖)脂肪酸のメチルエステル調製に特に有用です。脂肪酸は、密閉容器の中で、酸性触媒(例えば、HCl)の存在下において無水アルコール(例えば、メタノール)と共に高温で短時間加熱することによりエステル化されます。この反応中、脂肪酸分子とアルコール分子とが、水分子を遊離して結合します。誘導体は反応媒体から迅速、容易、かつ定量的に回収できます。
アプリケーション
コルチコステロイド、エストロゲン、脂肪酸、ホップおよびビールの苦味のある酸、脂質、ギ酸および酢酸(タバコの煙中)の誘導体化に適しています。
特徴および利点
  • 脂肪酸、特に揮発性(短鎖)脂肪酸の誘導体化
  • 揮発性副産物とのクリーン反応(副反応なし)
  • クリーン、迅速、定量的な誘導体化を提供します。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90964-10X1ML:4548174015094
90964-RSAMPLE:
90964-100ML:4548174015087
90964-500ML:4548174015100
90964-BULK:
90964-1ML:
90964-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Costalago et al.
Scientific reports, 10(1), 8517-8517 (2020-05-24)
Fish growth and survival are largely determined by the nutritional quality of their food, and the fish that grow quickly during early life stages are more likely to reproduce. To adequately estimate the quality of the prey for fish, it
Joel T Kidgell et al.
International journal of biological macromolecules, 150, 839-848 (2020-02-15)
Ulvan, a sulfated polysaccharide extracted from the green seaweed genus Ulva, has bioactive properties including an immunomodulating capacity. The immunomodulatory capacity of ulvan from Ulva ohnoi, however, has not been assessed in detail. We depolymerised purified ulvan from U. ohnoi