Merck
455180
Sigma-Aldrich
塩化水素 溶液
2.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.90-2.20 M (with NaOH, titration)
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
密度
0.747 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydrogen chloride溶液には、溶媒であるdiethyl ether中に2Mのhydrogen chlorideが含まれています。強酸で、腐食性が高く、chlorosilanesが生成される(2,4,6-trimethoxyphenyl)silaneからのそれぞれ保護基2,4,6-trimethoxyphenylの選択的切断において一般的に使用されています。
アプリケーション
塩化水素溶液は、以下を合成するための試薬として使用できます:
  • シリルシアニドを用いたビニルエーテルのキラルブレンステッド酸媒介ヒドロシアノ化によるシアノヒドリンアルキルエーテル。
  • ジメチルアミンを用いたアリールトリフラートのPd触媒バックワルド・ハートウィッグアミノ化によるN,N-ジメチルアニリン塩酸塩。
カルボン酸とアミンをアミド化してアミドを合成するための触媒としても使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455180-800ML:4548173153759
455180-4X100ML:4548173910598
455180-100ML:4548173153742
455180-VAR:
455180-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Corrosion behavior of mild steel in hydrochloric acid solutions
Ehteram N A, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 806-818 (2008)
The 2, 4, 6-trimethoxyphenyl unit as a unique protecting group for silicon in synthesis and the silylation potential of (2, 4, 6-trimethoxyphenyl) silanes
Friedrich P, et al.
Organometallics, 26, 6014-6028 (2007)
An automated SPE-based high-yield synthesis of [11C] acetate and [11C] palmitate: no liquid-liquid extraction, solvent evaporation or distillation required.
Mock BH, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 38(8), 1135-1142 (2011)
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to