蒸気圧
15 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
662 °F
expl. lim.
16.6 %
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
2.6 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(O)C#C
InChI
1S/C5H8O/c1-4-5(2,3)6/h1,6H,2-3H3
InChI Key
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Pd触媒での各種臭化アリールとの薗頭カップリング反応によるアリール-2-メチル-3-ブチン-2-オール。
- Pd/γ-Al2O3触媒での選択的水素付加反応による2-メチル-3-ブテン-2-オール(MBE)。MBEはビタミンA合成で重要な中間体として利用できます。
- 塩基としてCs2CO3存在下での、塩化アリールとのPd触媒での薗頭カップリング反応によるジアリールアセチレン。
- Zn(OTf)2およびN-メチルエフェドリンの存在下での、各種アルデヒドとのエナンチオ選択的付加反応による光学活性プロパルギルアルコール。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
129763-1L:
129763-5ML:
129763-BULK:
129763-250ML:
129763-VAR:
129763-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック