Merck
218170
Sigma-Aldrich
エチニルトリメチルシラン
98%
別名:
トリメチルシリルアセチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CH
CAS番号:
分子量:
98.22
Beilstein:
906752
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4.18 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
密度
0.709 g/cm3 (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChI Key
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリカルボシラン膜の効率的な化学蒸着に、気体のエチニルトリメチルシランのレーザー誘起重合が用いられました。エチニルトリメチルシランは、ベンゾニトリルとのニッケル触媒クロスカップリングの基質として作用します
アプリケーション
エチニルトリメチルシランは、以下の用途に使用されました:
  • 1,4‐二置換1,2,3‐トリアゾールの調製のためのマイクロ波支援、ワンポット、3ステップSonogashiraクロスカップリング-脱シリル化-環状付加反応
  • Pd(II)配位部位を含むポリ(エチニルトリメチルシラン)の合成
  • ジアゾ化合物のアセチレンへの1,3‐双極性環状付加によるピラゾール合成
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-29.2 °F
引火点(℃)
-34 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
218170-1G:
218170-BULK:
218170-5G:
218170-25G:
218170-VAR:
218170-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frédéric Friscourt et al.
Organic letters, 12(21), 4936-4939 (2010-10-15)
A microwave-assisted, one-pot, three-step Sonogashira cross-coupling-desilylation-cycloaddition sequence was developed for the convenient preparation of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles starting from a range of halides, acyl chlorides, ethynyltrimethylsilane, and azides.
Francisco J Caparrós et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-26)
A new 2,7,10,15-tetraethynyldibenzo[g,p]chrysene ligand (1) and two tetranuclear gold(I) derivatives containing PPh3 (3) and PMe3 (4) phosphines were synthesized and characterized by 1H and 31P NMR, IR spectroscopy, and high-resolution mass spectrometry. The compounds were studied in order to analyze
Tetrahedron Letters, 45, 4989-4992 (2004)
Atmospheric pressure chemical vapour deposition of polycarbosilane films via UV laser-induced polymerization of ethynyltrimethylsilane.
Pola J, et al.
Surface and Coating Tech., 149(2), 129-134 (2002)
Hong Shang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(27), e1801459-e1801459 (2018-05-26)
In situ weaving an all-carbon graphdiyne coat on a silicon anode is scalably realized under ultralow temperature (25 °C). This economical strategy not only constructs 3D all-carbon mechanical and conductive networks with reasonable voids for the silicon anode at one