Merck
215554
Sigma-Aldrich
ヨウ化銅(I)
99.999% trace metals basis
別名:
ヨウ化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuI
CAS番号:
分子量:
190.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38150105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
溶解性:
dilute aqueous acid: insoluble(lit.)
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1290 °C/1 atm (decomp)(lit.)
mp
605 °C (lit.)
溶解性
dilute aqueous acid: insoluble(lit.)
密度
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヨウ化銅(I)は、以下で触媒として使用できます。
  • 穏やかな配位子不含条件下で、アレーンジアゾニウム種とのカップリングによるピラゾールおよび誘導体のアリール化。
  • ジブロモアルケンとヘテロ求核試薬の選択的クロスカップリングにより、1-ブロモエナミド、イナミド、ケテンN,N-アセタール、1-ブロモエノールエーテル、イノールエーテル、ケテンO,O-アセタールおよびホスホン酸ビニルなど、多数の構成要素の生成。
  • シラシクロプロパンとカルボニル化合物との立体特異的および位置選択的反応。
また、OLEDでの使用に適したジフェニルホスフィンピリジン誘導体(PyrPHOS)-ヨウ化銅錯体の調製で、出発物質としても使用できます。
特徴および利点
  • 低い毒性
  • 穏やかな反応条件
  • 高純度により再現性が保証され、汚染物質による助触媒作用を回避。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215554-VAR:
215554-BULK:
215554-1KG:
215554-25G:4548173116891
215554-100G:4548173116884
215554-5G:4548173116907
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 1917-1917 (2007)
Zhuangzhuang Ma et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(2), e2001367-e2001367 (2020-11-24)
White light-emitting diodes (WLEDs) are promising next-generation solid-state light sources. However, the commercialization route for WLED production suffers from challenges in terms of insufficient color-rendering index (CRI), color instability, and incorporation of rare-earth elements. Herein, a new two-component strategy is
Synlett, 1836-1836 (2007)
Min Jiang et al.
Organic letters, 14(6), 1420-1423 (2012-03-08)
A domino synthesis of 5,12-dihydroindolo[2,1-b]quinazoline derivatives via copper-catalyzed Ullmann-type intermolecular C-C and intramolecular C-N couplings is reported. Good yields of various 5,12-dihydroindolo[2,1-b]quinazoline derivatives were obtained. Reaction scopes, limitations, and the reaction mechanism are discussed.
Mingwen Zhu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9102-9109 (2012-09-26)
A simple and convenient CuI/2-pyridonate catalytic system for the oxidative amidation of aldehydes with secondary amines has been developed. With this system, a variety of useful arylamides have been synthesized in moderate to good yields in the presence of small