Merck
298212
Sigma-Aldrich
チオシアン酸銅(I)
99%
別名:
チオシアン酸第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSCN
CAS番号:
分子量:
121.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]SC#N
InChI
1S/CHNS.Cu/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
PDZKZMQQDCHTNF-UHFFFAOYSA-M
詳細
斜方晶系に属する結晶、空間群:Pbca,a=10.994(9)Å、b=7.224(3)Å、c=6.662(2)Å。
アプリケーション
本製品は、Cu(CH3COO)2·H2O、AgNO3、NH4NCSおよびim(im = イミダゾール)から調製できます。構造と光学特性が報告されています。空気および光に安定なCu(I)資源です。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
298212-VAR:
298212-BULK:
298212-1KG:4548173131962
298212-50G:4548173131986
298212-250G:4548173131979
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Luey et al.
The New Zealand medical journal, 93(676), 36-38 (1981-01-28)
Faecal fat excretion was estimated in 24 patients using three methods. Quantitative estimations of fat excretion were calculated from both a three day faecal fat collection and a twenty-four hour faecal collection corrected for excretion of a cuprous thiocyanate marker.
Graham A Bowmaker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (39)(39), 5290-5292 (2008-10-02)
The role of short-range diffusion in solvent-assisted mechanochemical synthesis is demonstrated in studies of a polymorphic transition and a ligand dissociation reaction involving copper(I) thiocyanate complexes.
S Bacon
Journal of human nutrition, 34(6), 445-449 (1980-12-01)
The advantages and disadvantages of faecal markers that are available in the UK are discussed. Opinions and comments from units using them are included.
The crystal structure of copper(I) thiocyanate and its relation to the crystal structure of copper(II) diammine dithiocyanate complex
Kabesova M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 17, 161-165 (1976)
Graham A Bowmaker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(25), 7513-7525 (2012-05-24)
A number of adducts of copper(I) thiocyanate with bulky tertiary phosphine ligands, and some nitrogen-base solvates, were synthesized and structurally and spectroscopically characterised. CuSCN:PCy3 (1:2), as crystallized from pyridine, is shown by a single crystal X-ray study to be a