Merck
344699
Sigma-Aldrich
ピロリン酸銅(II) 水和物
別名:
ピロリン酸第二銅水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu2P2O7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
301.04 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder and chunks
品質水準
組成
Degree of hydration, ~3
濃度
33-35% Cu (EDTA titration)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
InChI Key
PXZSJEBZWADSIY-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
Copper(II) pyrophosphate hydrate was one of the constituents in the preparation of an electrolyte which was used to study the application of nickel-tin (Ni-Sn) nanowires as electrodes for Li-ion batteries.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344699-2.5KG:4548173221373
344699-BULK:
344699-VAR:
344699-25G:
344699-500G:4548173221366
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stable high areal capacity lithium-ion battery anodes based on three-dimensional. Ni-Sn nanowire networks.
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 211, 46-51 (2012)