詳細
ピロリジンは、有機合成に使用される複素環構成要素であり、生物学的に活性な化合物の足場です。
アプリケーション
ピロリジンは、酸化的アミノ化によるベンズアルデヒドからのN-ベンゾイルピロリジンの合成に使用されています。本化合物は、カルボニル化合物及びスルホンアミドからN-スルフィニルアルジミンを合成するための触媒として使用されることがあります。
また、以下の合成に使用されることがあります:
また、以下の合成に使用されることがあります:
- ペンテニルイソシアネートと4-エチニルアニソールとのロジウム触媒[2+2+2]付加環化のための配位子であるTaddolピロリジンホスホルアミダイト
- ニトロアルカンからアリールアルジミンへのaza-Henry付加反応の選択的触媒であるH,4PyrrolidineQuin-BAM (′PBAM′){88]
- o-アミノベンズアルデヒドとの反応による1,2,3,3a,4,9-ヘキサヒドロピロロ[2,1-b]キナゾリン。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P73803-250ML:
P73803-BULK:
P73803-5ML:
P73803-2.5L:
P73803-1L:
P73803-500ML:
P73803-VAR:
P73803-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of N-Sulfinyl Aldimines using Pyrrolidine as Catalyst via Iminium Ion Activation
Organic Syntheses, 94, 346-346 (2017)
Pyrrolidine in drug discovery: a versatile scaffold for novel biologically active compounds
Topics in Current Chemistry, 379, 1-46 (2021)
o-Aminobenzaldehyde, Redox-Neutral Aminal Formation and Synthesis of Deoxyvasicinone
Organic Syntheses, 89, 274-274 (2012)
Metal?Free One?Pot Oxidative Amination of Aromatic Aldehydes: Conversion of Benzaldehyde to N?Benzoyl Pyrrolidine.
Organic Syntheses, 1-7 (2010)
Enantioselective Rhodium-Catalyzed [2+2+2] Cycloaddition of Pentenyl Isocyanate and 4-Ethynylanisole: Preparation and Use of Taddol-pyrrolidine Phosphoramidite
Organic Syntheses, 91, 150-150 (2014)