Merck
83240
Sigma-Aldrich
ピロリジン
≥99.0%
別名:
テトラヒドロピロール, テトラメチレンイミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9N
CAS番号:
分子量:
71.12
Beilstein:
102395
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.45 (vs air)
品質水準
蒸気圧
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
653 °F
expl. lim.
10.6 %
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
n20/D 1.443
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.4 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChI Key
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピロリジンは以下の用途に使用できます。
  • メタノール内にデカボランおよび塩化セリウム(III)七水和物の存在下でケトンのアルコールへの化学選択的還元を行うための塩基として。
  • 非イオン界面活性剤(Triton X-100)を触媒として用いたBetti塩基合成のためのベンズアルデヒドおよびβ-ナフトールの反応剤として。
  • アルデヒドおよび第1級アミンからアルジミンを合成するときの触媒として。
  • N-ベンジル-4-エトキシカルボニルピペリジンをN-ベンジル-4-ホルミルピペリジンに変換するための選択的還元剤に使用する水素化アルミニウム試薬の修飾因子として。
  • パラジウム触媒を利用した薗頭カップリング反応における溶媒/塩基として。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83240-25ML:
83240-BULK:
83240-100ML:
83240-500ML:
83240-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Large scale synthesis of N-benzyl-4-formylpiperidine through partial reduction of esters using aluminum hydride reagents modified with pyrrolidine
Abe T, et al.
Tetrahedron, 57(14), 2701-2710 (2001)
Reduction of ketones to alcohols using a decaborane/pyrrolidine/cerium (III) chloride system in methanol
Bae JW, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2137-2139 (2001)
Non-ionic surfactant catalyzed synthesis of Betti base in water
Kumar A, et al.
Tetrahedron Letters, 51(12), 1582-1584 (2010)
Rapid, easy copper-free Sonogashira couplings using aryl iodides and activated aryl bromides
Leadbeater NE and Tominack BJ
Tetrahedron Letters, 44(48), 8653-8656 (2003)
A general aminocatalytic method for the synthesis of aldimines
Morales S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(3), 1082-1089 (2014)