Merck
H10401
Sigma-Aldrich
ヘキサメチレンイミン
99%
別名:
1-アザシクロヘプタン, HMI, アゼパン, ペルヒドロアゼピン, ヘキサヒドロ-1H-アゼピン, ホモピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
Beilstein:
1084
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.4 mmHg ( 21.1 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C/749 mmHg (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
InChI Key
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサメチレンイミン(HMI)は、以下の調製に使用されます。
  • MCM-22やMCM-49などのゼオライト触媒
  • モレキュラーシーブ、SAPO-35
  • さまざまな微孔性アルミノケイ酸塩およびチタノケイ酸塩
  • 有機無機ハイブリッドペロブスカイト
また、(−)-バラノール、インドールエストロゲン、ダウノルビシン誘導体、および(+)-セチエジルなどのさまざまな天然物および生物活性分子の全合成にも使用されます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H10401-500ML:
H10401-VAR:
H10401-25ML:
H10401-5ML:
H10401-BULK:
H10401-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Design, synthesis, and preclinical characterization of novel, highly selective indole estrogens.
Miller CP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 44(11), 1654-1657 (2001)
Zeolite MCM-49: a three-dimensional MCM-22 analogue synthesized by in situ crystallization.
Lawton SL, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(9), 3788-3798 (1996)
Synthesis of zeolite MCM-22 under rotating and static conditions. Microporous and mesoporous materials.
Guray I, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 31(3), 241-251 (1999)
A novel titanosilicate with MWW structure. I. Hydrothermal synthesis, elimination of extra framework titanium, and characterizations.
Wu P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(15), 2897-2905 (2001)
Direct Dual?Template Synthesis of MWW Zeolite Monolayers.
Margarit VJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 127(46), 13928-13932 (2015)