蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystalline solid
expl. lim.
6.3 %
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
bp
204-205 °C
mp
42-45 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ppm1a(24666)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- さまざまな金属触媒の存在下で、アルキルカルバメートとのエステル交換反応によるジアルキルヘキサメチレン-1,6-ジカルバメートの合成のための反応物質。
- 爆轟によって合成した塩素化およびフッ素化ナノダイアモンドに対する表面改質剤。
- 重縮合によるナイロン6-6の合成のためのアジピン酸との反応物質。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H11696-CH:
H11696-5G:4548173226422
H11696-500G:4548173226415
H11696-25G:4548173226408
H11696-BULK:
H11696-100G:4548173226392
H11696-1KG:
H11696-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)