Merck
52003
Supelco
ヘキサメチレンジアミン
analytical standard
別名:
1,6-ジアミノヘキサン, 1,6-ヘキサンジアミン, HMDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)6NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1098307
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4 (vs air)
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.3 %
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
mp
40-45 °C
42-45 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52003-BULK:
52003-VAR:
52003-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)