Merck
B9754
Sigma-Aldrich
ビス-トリス
≥98.0% (titration)
別名:
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ-トリス(ヒドロキシメチル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5
CAS番号:
分子量:
209.24
Beilstein:
2205275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98.0% (titration)
フォーム
crystalline powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
white
有効pH範囲
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
溶解性
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
適合性
suitable for Western blot
suitable for column chromatography of proteins
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
SMILES記法
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス-トリスメタンは、BIS-TRISまたはBTMとしても知られる双性イオン性緩衝剤であり、生化学および生物学の研究に広く使用されています。5.8~7.2のpH範囲の水溶液で有効に機能し、解離定数の変動をほとんど示しません。また、毒性の強いカコジル酸緩衝液の代替品としても使用でき、さらに種々の金属と複合体を形成できることでも知られています。
アプリケーション
ビス-トリスは以下に使用されています:
  • 電気泳動のためのバッファーとして
  • ウェスタンブロッティングのための転写バッファーの成分として
特徴および利点
  • 生物学および生化学の研究に適している
  • 6.5のpKa(25°C)によりpH 5.8~7.2(25°C)を有効に緩衝する
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E009754-100G:
B9754-VAR:
B9754-1KG:
B9754-25KG:
B9754-H:
B9754-25G:
E009754-500G:
B9754-PM:
B9754-500G:
E009754-BULK:
B9754-EW:
B9754-100G:
B9754-BULK:
B9754-5KG:
B9754-BULK-PC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raman Kumar et al.
STAR protocols, 3(4), 101693-101693 (2022-09-20)
Immunoprecipitation (IP) of endogenously expressed proteins is one of the most biologically relevant techniques to identify protein-protein interactions. We describe an adaptable IP protocol reliant on a specific antibody to the target protein. We detail a quantitative proteomics workflow for
Elizabeth M MacDonald et al.
Disease models & mechanisms, 7(4), 471-481 (2014-02-08)
The purpose of our study was to compare two acquired muscle atrophies and the use of myostatin inhibition for their treatment. Myostatin naturally inhibits skeletal muscle growth by binding to ActRIIB, a receptor on the cell surface of myofibers. Because
Lesley Cheng et al.
Kidney international, 86(2), 433-444 (2013-12-20)
Micro RNAs (miRNAs) have been shown to circulate in biological fluids and are enclosed in vesicles such as exosomes; they are present in urine and represent a noninvasive methodology to detect biomarkers for diagnostic testing. The low abundance of RNA
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
プロトコル
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.