製品名
L-ロイシン, reagent grade, ≥98% (HPLC)
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
不純物
isoleucine and methionine, essentially free
色
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8000-250G:
L8000-1G:
L8000-50G:
L8000-H:
L8000-BULK:
L8000-100G:
L8000-VAR:
L8000-25G:
L8000-5KG:
L8000-1KG:
L8000-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)