Merck
I2752
Sigma-Aldrich
L-イソロイシン
≥98% (HPLC)
別名:
(2S, 3S)-2-アミノ-3-メチルペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721792
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-イソロイシン, reagent grade, ≥98% (HPLC)
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL
アプリケーション
detection
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-イソロイシンは、キイロショウジョウバエによるアミノ酸消費を測定する研究で、キャピラリー・フィーダー(CAFE)アッセイに使用されています。合成完全(SC)培地のサプリメントとして用いられる、アミノ酸混合物の構成成分の1つとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-イソロイシンは、L-ロイシン異性体である必須アミノ酸です。トレオニンから合成される分岐鎖疎水性アミノ酸です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2752-BULK:
I2752-100G:
I2752-VAR:
I2752-1KG:
I2752-10G:
I2752-1G-KC:
I2752-25G:
I2752-5G:
I2752-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Inhibitory effect of aroma on the bitterness of branched-chain amino acid solutions.
Mukai J
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(11) (2007)
Conversion of ammonia or urea into essential amino acids,L-leucine,L-valine, andL-isoleucine using artificial cells containing an immobilized multienzyme system and dextran-NAD+
Applied Biochemistry and Biotechnology, 26 (1990)
Mated Drosophila melanogaster females consume more amino acids during the dark phase
Shun U
PLoS ONE (2017)
Michel Fleck, Aram M. Petrosyan
Salts of Amino Acids: Crystallization, Structure and Properties (2014)
Large-scale Phenotypic Profiling of Gene Deletion Mutants in Candida glabrata
Fabian Istel
Bio-protocol (2015)