製品名
L-フェニルアラニン, reagent grade, ≥98%
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder or crystals
色
white to off-white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
detection
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2126-250G:
P2126-5G:
P2126-1G:
P2126-100G:
P2126-500G:
P2126-25G:
P2126-VAR:
P2126-1KG:
P2126-1G-KC:
P2126-10G:
P2126-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)