アッセイ
≥99.0% (NT)
光学活性
[α]/D -34.0±0.5°, c = 2 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
8.5%±0.2% total nitrogen acc. to Kjeldahl
損失
≤0.1% loss on drying
色
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
NH4+: ≤100 mg/kg
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
91331-25G:
91331-BULK:
91331-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)