Merck
85679
Supelco
ステアリン酸
analytical standard
別名:
1-ヘプタデカンカルボン酸, C18:0, NSC 25956, NSC 261168, オクタデカン酸, ステアリン酸, ステアロファン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COOH
CAS番号:
分子量:
284.48
Beilstein:
608585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 173.7 °C)
アッセイ
≥98.5%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステアリン酸は、一般に動物性脂肪や植物性脂肪に含まれる飽和長鎖脂肪酸の一種です。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 食用油7種、93サンプル中の4つの脂肪酸検出のためのVis-NIR反射分光法を用いた非破壊的手法の開発
  • 大容量注入(LVI)ガスクロマトグラフィー/真空紫外分光法(GC-VUV)による、メチル誘導体化後の血漿サンプル中脂肪酸の同時同定および定量
  • 近赤外反射分光法(NIRS)と修正部分最小二乗法(MPLS)および部分最小二乗(PLS)回帰法の併用による、ヒマワリ93品種から抽出したヒマワリ油の脂肪酸組成の測定
  • ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)による、さまざまな抗糖尿病生薬製剤中の脂肪酸の同定および定量
  • ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)をベースとする誘導体化を行わない手法を用いた、オレイン酸とその他関連脂肪酸の複数残留分析
  • 事前処理を行っていない8種類のオリーブオイル市販品サンプルに含まれる8つの飽和/不飽和脂肪酸の超高速液体クロマトグラフィー質量分析(UHPLC)法による分離、同定および測定
  • 健常者57人の血漿サンプルに含まれる7つのヒドロキシ脂肪酸エステル(FAHFA)、4つの脂肪酸、および4つの心血管関連バイオマーカー測定のための液体クロマトグラフィー質量分析 (LC-MS) 法の開発
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85679-500MG:
85679-5G:
85679-VAR:
85679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
オレイン酸 analytical standard
Supelco
75090
オレイン酸
リノール酸 analytical standard
Supelco
62230
リノール酸
パルミチン酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
43051
パルミチン酸
Stearic Acid
Sigma-Aldrich
569398
Stearic Acid
リノレン酸 analytical standard
Supelco
62160
リノレン酸
ドデカン酸 analytical standard
Supelco
61609
ドデカン酸
Handbook of Corrosion Data (1994)
Influence of stearic acid on cholesterol metabolism relative to other long-chain fatty acids
Grundy MS
American Journal of Clinical Nutrition, 60, 986S-990S (1994)
Tracey N Bell et al.
ACS omega, 5(42), 27393-27400 (2020-11-03)
Information contained in the sequences of biological polymers such as DNA and protein is crucial to determining their function. Lipids are not generally thought of as information-containing molecules. However, from a supramolecular perspective, the number of possible combinations of lipids
Linda L Lee et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 312(4), C500-C516 (2017-01-13)
Elevation of blood triglycerides, primarily as triglyceride-rich lipoproteins (TGRL), has been linked to cerebrovascular inflammation, vascular dementia, and Alzheimer's disease (AD). Brain microvascular endothelial cells and astrocytes, two cell components of the neurovascular unit, participate in controlling blood-brain barrier (BBB)
Stephan Laggai et al.
World journal of hepatology, 5(10), 558-567 (2013-11-02)
To establish a simple method to quantify lipid classes in liver diseases and to decipher the lipid profile in p62/IMP2-2/IGF2BP2-2 transgenic mice. Liver-specific overexpression of the insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein p62/IMP2-2/IGF2BP2-2 was used as a model for
資料
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.