Merck
76119
Supelco
パルミチン酸
analytical standard
別名:
1-ペンタデカンカルボン酸, C16:0, NSC 5030, PamOH, セチル酸, ヘキサデカン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14COOH
CAS番号:
分子量:
256.42
Beilstein:
607489
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 210 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パルミチン酸は飽和脂肪酸の一種で、人体に存在する全脂肪酸の20~30%を占めます。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • 食用油7種、93サンプル中の4つの脂肪酸検出のためのVis-NIR反射分光法を用いた非破壊的手法の開発
  • 大容量注入(LVI)ガスクロマトグラフィー/真空紫外分光法(GC-VUV)による、メチル誘導体化後の血漿サンプル中脂肪酸の同時同定および定量
  • 近赤外反射分光法(NIRS)と修正部分最小二乗法(MPLS)および部分最小二乗(PLS)回帰法の併用による、ヒマワリ93品種から抽出したヒマワリ油の脂肪酸組成の測定
  • 近赤外分光法(NIR)と4つの異なる多変量校正法—部分最小二乗(PLS)、PLS非情報変数除去(UVE)、PLS-競合適応再重み付けサンプリング(CARS)および多重線形回帰(MLR)-UVEの併用による、シーバックソーン種子油186サンプルからのパルミチン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸の分離と定量
  • ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)による、ゴマのエタノール抽出液から得られるさまざまな生理活性化合物の定量分析
  • ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)をベースとする誘導体化を行わない手法を用いた、オレイン酸とその他関連脂肪酸の複数残留分析
  • 事前処理を行っていない8種類のオリーブオイル市販品サンプルに含まれる8つの飽和/不飽和脂肪酸の超高速液体クロマトグラフィー質量分析(UHPLC)法による分離、同定および測定
  • 健常者57人の血漿サンプルに含まれる7つのヒドロキシ脂肪酸エステル(FAHFA)、4つの脂肪酸、および4つの心血管関連バイオマーカー測定のための液体クロマトグラフィー質量分析 (LC-MS) 法の開発
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76119-VAR:
76119-BULK:
76119-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Impact of myristic acid versus palmitic acid on serum lipid and lipoprotein levels in healthy women and men
Zock LP, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 14(4), 567-575 (1994)
Detection of unusual very-long-chain fatty acid and ether lipid derivatives in the fibroblasts and plasma of patients with peroxisomal diseases using liquid chromatography-mass spectrometry
Takashima S, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 120(3), 255-268 (2017)
Jonas Sieber et al.
The American journal of pathology, 183(3), 735-744 (2013-07-23)
Type 2 diabetes mellitus is characterized by dyslipidemia with elevated free fatty acids (FFAs). Loss of podocytes is a hallmark of diabetic nephropathy, and podocytes are highly susceptible to saturated FFAs but not to protective, monounsaturated FFAs. We report that
B Vessby et al.
Diabetologia, 37(10), 1044-1050 (1994-10-01)
Recent data indicate that peripheral insulin sensitivity may be influenced by dietary fat quality and skeletal muscle phospholipid fatty acid composition. During a health survey of 70-year-old men insulin sensitivity was measured by the euglycaemic hyperinsulinaemic clamp technique and the
Andrea Felser et al.
Toxicology, 323, 1-9 (2014-06-03)
Dronedarone is an amiodarone-like antiarrhythmic drug associated with severe liver injury. Since dronedarone inhibits mitochondrial respiration and β-oxidation in vitro, mitochondrial toxicity may also explain dronedarone-associated hepatotoxicity in vivo. We therefore studied hepatotoxicity of dronedarone (200mg/kg/day for 2 weeks or
資料
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.