Merck
W283207
Sigma-Aldrich
パルミチン酸
≥98%, FCC, FG
別名:
1-ペンタデカンカルボン酸, C16:0, NSC 5030, PamOH, セチル酸, ヘキサデカン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14COOH
CAS番号:
分子量:
256.42
FEMA番号:
2832
Beilstein:
607489
EC Number:
欧州評議会番号:
14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.014
NACRES:
NA.21
由来生物
palm oil
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
蒸気圧
10 mmHg ( 210 °C)
アッセイ
≥98%
形状
solid
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
溶解性
water: 0.00005 g/L at 20 °C
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
faint; fatty
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パルミチン酸は、ヒト母乳脂肪酸の主成分です。また、アセロラ果実、海藻および風乾した山茱萸(Cornus officinalis)の果実でも認められます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W283207-SAMPLE-K:
W283207-10KG-K:4548173973425
W283207-25KG-K:4548173973449
W283207-1KG:
W283207-10KG:
W283207-25KG:
W283207-BULK-K:
W283207-1KG-K:4548173973432
W283207-VAR-K:
W283207-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Distribution of an enzyme system producing seaweed flavor: conversion of fatty acids to long-chain aldehydes in seaweeds.
Journal of Applied Phycology, 5(2), 225-230 (1993)
Volatile flavor components of corni fructus (Cornus officinalis Sieb. Et Zucc.).
Agricultural and Biological Chemistry, 53(12), 3337-3340 (1989)
Evidence that palmitic acid is absorbed assn-2 monoacylglycerol from human milk by breast-fed infants.
Lipids, 29(8), 541-545 (1994)
B Vessby et al.
Diabetologia, 37(10), 1044-1050 (1994-10-01)
Recent data indicate that peripheral insulin sensitivity may be influenced by dietary fat quality and skeletal muscle phospholipid fatty acid composition. During a health survey of 70-year-old men insulin sensitivity was measured by the euglycaemic hyperinsulinaemic clamp technique and the
Jonas Sieber et al.
The American journal of pathology, 183(3), 735-744 (2013-07-23)
Type 2 diabetes mellitus is characterized by dyslipidemia with elevated free fatty acids (FFAs). Loss of podocytes is a hallmark of diabetic nephropathy, and podocytes are highly susceptible to saturated FFAs but not to protective, monounsaturated FFAs. We report that