グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
蒸気圧
10 mmHg ( 210 °C)
アッセイ
98%
フォーム
crystals or chunks
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
溶解性
water: 0.00005 g/L at 20 °C
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
faint; fatty
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
Jan Code
W283215-10KG-K:4548173363806
W283215-BULK-K:
W283215-5KG-K:
W283215-VAR-K:
W283215-SAMPLE-K:
W283215-1KG-K:4548173363813