由来生物
plant (vegetable)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 210 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 絨毛膜絨毛組織培養型胎盤の培地サプリメントとして
- マウス卵巣での移植用ホルモン・ペレットの構成成分として
- ヒト単核球細胞株THP-1での免疫関連GTPアーゼM (IRGM)発現の誘導のため
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5585-BULK:
P5585-VAR:
P5585-10G:
P5585-25G:
P5585-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lipid Induced Insulin Resistance
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.