Merck
S4751
Sigma-Aldrich
ステアリン酸
Grade I, ≥98.5% (capillary GC)
別名:
1-ヘプタデカンカルボン酸, C18:0, NSC 25956, NSC 261168, オクタデカン酸, ステアリン酸, ステアロファン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COOH
CAS番号:
分子量:
284.48
Beilstein:
608585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気圧
1 mmHg ( 173.7 °C)
品質水準
タイプ
Grade I
アッセイ
≥98.5% (capillary GC)
フォーム
powder
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
0.845 g/cm3
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステアリン酸はC18飽和脂肪酸です。
アプリケーション
ステアリン酸は脂肪酸製剤に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ステアリン酸のβ酸化により、8個のFADH2(フラビンアデニンジヌクレオチド)及びNADH2(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)分子並びに9個のアセチルCoA分子が得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
引火点(℃)
200 °C - Cleveland open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S4751-100G:
S4751-BULK:
S4751-VAR:
S4751-10G:
S4751-1G:
S4751-25G:
S4751-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Hypoxia potentiates palmitate-induced pro-inflammatory activation of primary human macrophages
Snodgrass Ryan G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(1), 413-424 (2016)
Sports Nutrition (1999)
Solid liquid phase diagrams of binary fatty acid mixtures?Palmitic/stearic with oleic/linoleic/linolenic acid mixture
Eckert Karl-Andreas, et al.
Thermochimica Acta, 630, 50-63 (2016)
Construction and comparison of solid liquid phase diagrams of binary sat-sat and unsat-unsat fatty acid mixtures comprising two of palmitic/stearic/oleic/linoleic/linolenic acid
Eckert KA, et al.
Journal of Environmental Research And Development, 10(4), 1-1 (2016)
Hua Ning et al.
Nutrients, 8(4), 227-227 (2016-04-23)
The detrimental role of hepatic lipotoxicity has been well-implicated in the pathogenesis of NAFLD. Previously, we reported that inhibiting autophagy aggravated saturated fatty acid (SFA)-induced hepatotoxicity. Insulin, a physiological inhibitor of autophagy, is commonly increased within NAFLD mainly caused by
資料
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Lipid Induced Insulin Resistance